Läs mer
Jenway™ Flamfotometri standard 1000 ppm kalcium
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Ångtryck | 23hPa |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1000 ppm Calcium |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Löslighet | Miscible with water |
| Kvantitet | 500 mL |