Läs mer
Jenway™ Flamfotometri Standard 1000ppm Litium
Produktkod. 11465079
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11465079
Brand: Jenway 9995941
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 ppm
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL