Läs mer
Jenway™ Flamfotometri standard 1000 ppm natrium
Produktkod. 11485079
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11485079
Brand: Jenway 9995939
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 ppm
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL