Läs mer
Jenway™ Flamfotometri standard 100 mmol/L natrium, 100 mmol/L kalium
Produktkod. 11405079
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405079 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11405079 Leverantör Jenway Leverantörsnummer 1615603
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 100m mol/L Sodium, 100m mol/L Potassium
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL