Läs mer
Jenway™ Flamfotometristandard 120 mmol/L natrium, 2 mmol/L kalium
Produktkod. 11425079
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11425079
Brand: Jenway 1615606
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 120m mol/L Sodium, 2m mol/L Potassium
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL