Läs mer
Jenway™ Flamfotometristandard 140 mmol/L natrium, 5 mmol/L kalium
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 140m mol/L Sodium, 5m mol/L Potassium |
| Kvantitet | 500 mL |