Läs mer
Jenway™ Flamfotometristandard 160 mmol/L natrium, 80 mmol/L kalium
Produktkod. 12981841
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12981841
Brand: Jenway 1615614
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Koncentration 160m mol/L Na, 80m mol/L K
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Miscible with water
Kvantitet 500 mL