Läs mer
Jenway™ Flamfotometri Standard 160 mmol/L natrium, 8 mmol/L kalium
Specifikationer
Specifikationer
| Ångtryck | 23hPa |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 160m mol/L Sodium, 8m mol/L Potassium |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Löslighet | Miscible with water |
| Kvantitet | 500 mL |