Läs mer
Jenway™ Flamfotometri standard, 3000ppm Barium
Produktkod. 11475079
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475079 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11475079 Leverantör Jenway Leverantörsnummer 9995942