Läs mer
Jenway™ Genova Plus Life Science spektrofotometer
Beskrivning
- 5nm spektral bandbredd
- Absorbansintervall -0,3 till 2,5A
- Förprogrammerad för DNA/RNA-analys
- Renhetsskanning över hela våglängdsområdet
- Förprogrammerade metoder för proteinanalys
- Standard spektrofotometerfunktioner
- Tryck för att läsa xenonlampa
- Ikondriven programvara
- Litet utrymme
- Metod och resultat spara till USB memory stick
- 3 års garanti inklusive xenonlampa
Specifikationer
Specifikationer
| Absorbansintervall | −0,3 till +2,5 A |
| Koncentration | 0 till 9999 |
| Mått (L x B x H) | 275 x 400 x 220 mm |
| Ljuskälla | Xenon |
| Spektral bandbredd | 5 nm |
| Typ | Spektrofotometer |
| Spänning | 90/264 V |
| Våglängdsområde | 198 till 1000 nm |
| Val av våglängd | 1, 2 eller 5 nm |
| Inkluderar | 4 GB USB minnessticka, 100 engångs UV mikrovolymkyvetter (70 μL)10 x 10 mm enkel kyvetthållare, strömförsörjning, Jenway Utländsk Manual CD och bruksanvisning |
| Visa mer |