Läs mer
Jenway™ Konduktivitetssond av glaskropp
Produktkod. 11410509
Change view
Cell konstant:
0,1± 20 %
1± 10 %
Mätområden:
0 till 150 mS/cm
0 till 500 mS/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Mätområden Förpackningsstorlek
11410509 1± 10 % 0 till 150 mS/cm Varje
11420509 0,1± 20 % 0 till 500 mS/cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410509 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9996836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 SEK
    2938.24 SEK / Paket med 1
    Save 191.76 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Används tillsammans med Jenway™ Konduktivitetsmätare - 4510, 4520 och 3540. Jenway™ Konduktivitetssonder av glaskropp är designade för allmän konduktivitet, rent vatten och lösningar med låg konduktivitet.
  • För användning Jenway™ konduktivitetsmätare– 4510, 4520 och 3540
  • Glaskropp
  • Platinapläterad
Specifikationer
Cell konstant 1± 10 %
För användning med (applikation) Konduktivitetsmätning för allmänt bruk för korrekt kvalitetskontroll och forskningsarbete
För användning med (utrustning) 4510, 4210 och 3540 ledningsmätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Typ Konduktivitetscell
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Material Glaskropp, platinaplatta
Mätområden 0 till 150 mS/cm
Sond Konduktivitet