Läs mer
Jenway™ Konduktivitetssond av glaskropp
Beskrivning
- För användning Jenway™ konduktivitetsmätare– 4510, 4520 och 3540
- Glaskropp
- Platinapläterad
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,1± 20 % |
| För användning med (applikation) | För mätningar av lösningar med låg ledningsförmåga och rent vatten |
| För användning med (utrustning) | 4510, 4210 och 3540 konduktimetrar |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Konduktivitetscell |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Material | Glaskropp, platinaplatta |
| Mätområden | 0 till 500 mS/cm |
| Visa mer |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?