Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ KCl PH elektrodfyllningslösning
Produktkod. 11480479
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480479 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11480479 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9995951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.00 SEK
    566.41 SEK / 100ml
    Save 64.59 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Optimera prestandan för din Jenway meter
  • Lätt att installera
Specifikationer
Koncentration 3M
Typ av fyllningslösning pH-elektrodfyllning
Kvantitet 100 ml