Läs mer
Jenway™ Genova Nano Mikrovolym spektrofotometer
Produktkod. 13158796
Typ:
Spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13158796
Brand: Jenway™ 8307002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mäter små provvolymer så låga som 0,5 μL med en hög grad av noggrannhet, reproducerbarhet och hastighet. Jenway™ Genova Nano Mikrovolymspektrofotometer är idealisk för DNA-, RNA- och proteinmätningar och kan detektera DNA-koncentrationer så låga som 2ng/μ L.
Genova Nano mäter små provvolymer så låga som 0,5 L μmed en hög grad av noggrannhet, reproducerbarhet och hastighet. Den är idealisk för DNA-, RNA- och proteinmätningar och kan detektera DNA-koncentrationer så låga som 2ng/μ L. Denna spektrofotometer har förmågan att mäta små provvolymer vilket bevarar värdefulla prover, minskar behovet av utspädningar och eliminerar behovet av kyvetter. Rengöring går snabbt och enkelt; att torka av läshuvudena med en mikrofiberduk tar bort alla spår av provet, vilket möjliggör snabbare växling mellan proverna och därmed ökad provkapacitet.
  • Förprogrammerad för DNA/RNA-analys
  • DNA-renhetsskanning över hela våglängdsområdet
  • Förprogrammerade proteinmetoder
  • OD 600 mätläge
  • Endast μ0,5 L provvolym krävs
  • Tryck för att läsa xenonlampa
  • Enkel och snabb att rengöra
  • Snabb mättid
  • Sparar värdefulla prover
  • Tre års garanti, inklusive xenonlampa
  • Standard spektrofotometerfunktioner
  • Ikondriven programvara
  • Litet utrymme
  • Spara metoder och resultat till USB memory stick
Specifikationer
Absorbansnoggrannhet ±2 % vid 260 nm
Absorbansintervall 15 till 125 A (motsvarande 10 mm)
Djup (metriskt) 400 mm
Ljuskälla Xenon
Produktlinje Mikrovolym
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Spektrofotometer
Våglängdsområde 198 till 1000 nm
Höjd (metrisk) 220 mm
Mätningstid <6,5 sek.
Garanti 3 år
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Vikt (metrisk) 7.7 kg
Bredd (metrisk) 275 mm