Läs mer
Jenway™ Modell 7300 Visible Single Beam Spektrofotometer
Produktkod. 13104594
Change view
Typ:
Synlig spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13104594 Synlig spektrofotometer Varje
1 options
Produktkod. 13104594 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 8305815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43390.00 SEK
    36033.88 SEK / Paket med 1
    Save 7356.12 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Idealisk för rutinmässiga tester i kliniska, veterinärmedicinska, farmaceutiska och QC-laboratorier. Jenway™ Modell 7300 Visible Single Beam Spectrophotometer använder ikondriven programvara och har ett förbättrat navigationssystem för enkel och intuitiv användbarhet.
  • Ikondriven programvara
  • Litet utrymme
  • Autologgningsfunktioner
  • Tryck för att läsa xenonlampa
  • Stort utbud av tillbehör tillgängliga
  • 3 års garanti
Specifikationer
Koncentration –300 till 9999
Djup (metriskt) 400 mm
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Synlig spektrofotometer
Våglängdsområde 320 till 1000 nm
För användning med (applikation) För användning i utbildning och allmänna Qc-laboratorier
Höjd (metrisk) 220 mm
Optisk design Enkel stråle
Upplösning 1 nm
Garanti 3 år
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 275 mm