Läs mer
Jenway™ Modell 731001 Visible Single Beam Spectrophotometer
Produktkod. 13101744
Change view
Typ:
Synlig spektrofotometer
Produktkod. Typ
13101744 Synlig spektrofotometer
1 options
Produktkod. 13101744 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 8305817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47980.00 SEK
    39846.16 SEK / Paket med 1
    Save 8133.84 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Idealisk för rutinmässiga tester i kliniska, veterinärmedicinska, farmaceutiska och QC-laboratorier.
Spektrofotometrarna i 73-serien använder ikondriven programvara och har ett förbättrat navigationssystem för enkel och intuitiv användbarhet. Serien 73 består av fyra modeller: Modellerna 7300 och 7305 är grundläggande icke-skannande spektrofotometrar med mätlägen för absorbans, % transmittans och koncentration. Denna modell 7310 och modell 7315 är avancerade skanningsspektrofotometrar som har ytterligare mätlägen för spektrumskanning, kinetik och kvantifiering. 7310 och 7315 har den extra funktionen att de är lättåtkomliga USB port som gör att resultat och metoder kan sparas direkt till USB memory stick.
  • Ikondriven programvara
  • Litet utrymme
  • Autologgningsfunktioner
  • Spara metoder och resultat till USB memory stick
  • Tre års garanti
  • Omfattande utbud av tillbehör tillgängliga. Spektrofotometrarna i 73-serien är idealiska för rutinmässiga tester i kliniska, veterinärmedicinska, farmaceutiska och QC-laboratorier.
Specifikationer
Koncentration –300 till 9999
Djup (metriskt) 400 mm
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Synlig spektrofotometer
Våglängdsområde 320 till 1000 nm
Höjd (metrisk) 220 mm
Optisk design Enkel stråle
Upplösning 1 nm
Garanti 3 år
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 275 mm