Läs mer
Jenway™ Model 7315 UV/Visible Single Beam Spectrophotometer
Produktkod. 15179702
Change view
Typ:
UV-Vis-spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15179702 UV-Vis-spektrofotometer Varje
1 options
Produktkod. 15179702 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 731501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65275.00 SEK
    50079.90 SEK / Paket med 1
    Save 15195.10 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Inkluderar lättåtkomlig USB-port på framsidan av enheten som gör att resultaten kan lagras direkt på ett USB-minne för enkel överföring av data. Jenway™ Modell 7315 UV/Variable Double Beam Spectrophotometer med förbättrade säkerhetsfunktioner gör att inställningarna och metoderna kan låsas för att förhindra obehöriga ändringar av instrumentets inställningar och metodparametrar.
Spektrofotometrarna i 73-serien från Jenway använder ikondriven programvara och har ett förbättrat navigationssystem för enkel och intuitiv användbarhet. Serien omfattar två basmodeller, 7300 och 7305 och två avancerade modeller, 7310 och 7315. 7310 och 7315 har mätlägen för absorbans, % transmittans, koncentration, spektrumskanning, kinetik och kvantifiering. De avancerade modellerna har den extra funktionen med en enkel USB-port på framsidan av enheten som gör att resultaten kan lagras direkt på ett USB-minne för enkel överföring av data. Dessa modeller kan också lagra upp till 240 metoder som kan kopieras från en enhet till en annan med hjälp av USB-funktionen. 7310- och 7315-modellerna har förbättrade säkerhetsfunktioner som gör att inställningarna och metoderna kan låsas för att förhindra obehöriga ändringar av instrumentets inställningar och metodparametrar. Hemsidan kan också anpassas och valda lägen begränsas, en funktion som är idealisk för undervisningslaboratorier. Spektrofotometrarna i 73-serien täcks alla av tre års garanti som inkluderar xenonlampan.
  • Ikondriven programvara
  • Spara resultat och metod till USB-minne
  • Autologgningsfunktioner
  • Tryck-för-att-läsa-xenonlampa (7315)
  • Tre års garanti inklusive xenonlampa
  • Stort utbud av tillbehör tillgängliga
  • Våglängdsområde: 198 till 1 000 nm
  • Ljuskälla: Xenonlampa
  • Upplösning: 1nm
  • Noggrannhet:± 2nm
  • Repeterbarhet:± 0,5 nm
  • Spektral bandbredd: 5nm
  • Fotometrisk transmittans: 0 till 199,9 %
  • Fotometrisk absorbans: -0,300 till 2,500
  • Fotometrisk noggrannhet:± 1% rabattT,± 0,01 Abs vid 1 000 Absorbans
  • Fotometrisk upplösning: 0,1 % rabatt T, 0,001A
Specifikationer
Koncentration –300 till 9999
Ljuskälla Xenon
Spektral bandbredd 5 nm
Typ UV-Vis-spektrofotometer
Våglängdsområde 320 till 1000 nm
Optisk design Enkel stråle
Upplösning 1 nm
Garanti 3 år
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm