Läs mer
Cole-Parmer™ Jenway™ PH elektrodlagringslösning
Produktkod. 11490479
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
150ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490479 250 ml 150ml
1 options
Produktkod. 11490479 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9995960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    621.00 SEK
    556.11 SEK / 150ml
    Save 64.89 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Optimera prestandan för din Jenway meter
  • Lätt att installera
Specifikationer
Typ av fyllningslösning pH-elektrodförvaring
Kvantitet 250 ml