Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Produktkod. 11430629
Change view
Längd (metrisk):
40 mm
90 mm
120 mm
150 mm
Kontakttyper:
2 mm plugg
3150/3205 vattentät kontakt
BNC/8-stifts mini-DIN
BNC/ATC
S7
Diameter (metrisk):
4,5 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxy
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kontakttyper Diameter (metrisk) Material Förpackningsstorlek
11430629 120 mm BNC/ATC 12 mm Glas Varje
13107184 150 mm BNC/ATC 6 mm Glas Varje
11410499 90 mm BNC/ATC 4,5 mm Glas Varje
11440499 90 mm BNC/ATC 6 mm Glas Varje
11440629 120 mm 2 mm plugg 12 mm Glas Varje
13107424 120 mm 3150/3205 vattentät kontakt 12 mm Epoxy Varje
11490619 40 mm BNC/ATC 6 mm Glas Varje
11460499 120 mm BNC/8-stifts mini-DIN 12 mm Epoxy Varje
11449489 120 mm S7 12 mm Epoxy Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11430629 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 1009059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    1383.42 SEK / Paket med 1
    Save 246.58 SEK
    15% Av
I lager
Använd dessa elektroder för avancerade applikationer där snabbare svarstider och större reproducerbarhet krävs.
  • Nå jämvikt snabbt
  • Betydligt minskade svarstider
  • Mycket större reproducerbarhet
  • Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ Förseglad icke-kombinations pH-elektrod
Mått (L x B x H) 12 dia. x 120 mm L
För användning med (applikation) generell pH-mätning för korrekt kvalitetskontroll och forskningsarbete
Längd (metrisk) 120 mm
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C