Läs mer
Jenway™ pH-elektroder
Description
- Nå jämvikt snabbt
- Betydligt minskade svarstider
- Mycket större reproducerbarhet
- Avsevärt minskad långsiktig drift
Specifications
Specifications
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Typ | Life Science påfyllningsbar kombination med lampände |
| Mått (L x B x H) | 6 dia. x 150 mm L |
| För användning med (applikation) | mätning av prover i provrör och Eppendorf fartyg |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |