Läs mer
Jenway™ pH-temperaturelektrod
Produktkod. 11420499
Change view
Material:
Epoxy
Glas
Beskrivning:
Platt ände typ
Typ av glödlampa
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Beskrivning Förpackningsstorlek
11420499 Epoxy Platt ände typ Varje
11440479 Glas Typ av glödlampa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420499 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9996043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2865.00 SEK
    2518.97 SEK / Paket med 1
    Save 346.03 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Jenway™ pH Temperaturelektroder används i samband med Jenway™ pH-mätare– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 och 4330.
  • Används tillsammans med Jenway™ pH-mätare– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 och 4330.
  • Kombinationstyp
  • Påfyllningsbar
  • Referenstyp: AgCl
  • Isopotential: 0 ±20mV
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Beskrivning Platt ände typ
Diameter (metrisk) 12 mm
Mått (L x B) 12 dia. x 120 mm L
Typ Kombination
För användning med (applikation) Mått på matextrakt och agarplattor, platt huvud gör den idealisk för ytmätningar
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C