Läs mer
Jenway™ pH-temperaturelektrod
Produktkod. 11440479
Change view
Material:
Epoxy
Glas
Beskrivning:
Platt ände typ
Typ av glödlampa
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Beskrivning Förpackningsstorlek
11440479 Glas Typ av glödlampa Varje
11420499 Epoxy Platt ände typ Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440479 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 9996035
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jenway™ pH Temperaturelektroder används i samband med Jenway™ pH-mätare– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 och 4330.
  • Används tillsammans med Jenway™ pH-mätare– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 och 4330.
  • Kombinationstyp
  • Påfyllningsbar
  • Referenstyp: AgCl
  • Isopotential: 0 ±20mV
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Beskrivning Typ av glödlampa
Diameter (metrisk) 12 mm
Mått (L x B) 12 dia. x 120 mm L
Typ Kombination
För användning med (applikation) Allmänt pH-mätning för noggrant QC och forskningsarbete
Längd (metrisk) 120 mm
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C