Läs mer
Jenway™ pH-temperaturelektrod
Produktkod. p-8012864
Material:
Epoxy
Glas
Beskrivning:
Platt ände typ
Typ av glödlampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11420499
Brand: Jenway™ 9996043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Jenway™ pH Temperaturelektroder används i samband med Jenway™ pH-mätare– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 och 4330.
  • Används tillsammans med Jenway™ pH-mätare– 3510, 3520, 3540, 3340, 3345 och 4330.
  • Kombinationstyp
  • Påfyllningsbar
  • Referenstyp: AgCl
  • Isopotential: 0 ±20mV
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Beskrivning Platt ände typ
Diameter (metrisk) 12 mm
Mått (L x B) 12 dia. x 120 mm L
Typ Kombination
För användning med (applikation) Mått på matextrakt och agarplattor, platt huvud gör den idealisk för ytmätningar
Längd (metrisk) 120 mm
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C