Läs mer
Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkyvetter för UV och synlig regions våglängd
Produktkod. 11475009
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,07 till 1,5 ml
1,5 till 3,0 ml
Unit Size:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
11475009 0,07 till 1,5 ml Paket med 100
11430559 1,5 till 3,0 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11475009 Supplier Bibby Scientific™ Supplier No. 8307038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 SEK
    2098.93 SEK / Paket med 100
    Save 211.07 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Spara städtid och undvik korskontaminering med engångsplastkyvetter. Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkyvetter för UV och synlig regions våglängd kommer i en förpackning med 100 st.
  • Effektivt och tidsbesparande
  • Förhindrar korskontaminering
Specifications
Typ Kyvett
Kapacitet (metrisk) 0,07 till 1,5 ml
Material Plast
Kvantitet 100/Pk.
Banans längd 10 mm
För användning med (applikation) Spektralmätning av vätskor