Läs mer
Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkyvetter för UV och synlig regions våglängd
Produktkod. p-8012851
Kapacitet (metrisk):
0,07 till 1,5 ml
1,5 till 3,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11475009
Brand: Bibby Scientific™ 8307038
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara städtid och undvik korskontaminering med engångsplastkyvetter. Bibby Scientific™ Jenway™ Plastkyvetter för UV och synlig regions våglängd kommer i en förpackning med 100 st.
  • Effektivt och tidsbesparande
  • Förhindrar korskontaminering
Specifikationer
Typ Kyvett
Kapacitet (metrisk) 0,07 till 1,5 ml
Material Plast
Kvantitet 100/Pk.
Banans längd 10 mm
För användning med (applikation) Spektralmätning av vätskor