Läs mer
Jenway™ Strömförsörjning
Produktkod. p-8012865
För användning med (utrustning):
Spektrofotometrar i 73-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12843673
Brand: Jenway™ 9995056
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pluggtyp: UK-kontakt
Specifikationer
Produkttyp Strömförsörjning
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar i 73-serien
Spänning 24 V
Elektriska krav 24 V, 65 W