Läs mer
Bibby Scientific™ Jenway™ Spear Knife Probe
Beskrivning
- Spjutformen möjliggör pH-mätning av mer fasta provmaterial
- Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin för mätning i frysta eller halvfrysta livsmedel, skyddar elektroden från skador
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Diameter (metrisk) | 12,7 till 20,0 mm |
| Typ | Kniv tippad |
| För användning med (applikation) | Livsmedelsindustrin för mätning i frysta eller halvfrysta livsmedel, skyddar elektroden från skador |
| Längd (metrisk) | 95 mm |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |