Läs mer
Jenway™ Variabel dubbelstrålespektrofotometer
Produktkod. 13236389
Change view
Höjd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13236389 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 13236389 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 8307006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116160.00 SEK
    99873.80 SEK / Paket med 1
    Save 16286.20 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Använd denna spektrofotometer för fotometri, koncentration, multivåglängd, spektrumskanning, kinetik, kvantifiering, DNA/RNA och proteinanalys. Jenway™ Variable Double Beam Spectrophotometers har mycket stabil optik och två detektorer, vilket optimerar mätnoggrannheten.
  • Dubbelstrålespektrofotometer med mycket stabil optik
  • Variabel spektral bandbredd 0,5, 1, 2, 4, 5nm
  • Integrerat användargränssnitt
  • USB-port för datalagring
  • Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén
  • Jenway Prism PC-programvara ingår som standard
  • Stort utbud av tillbehör tillgängliga
  • 1 års garanti
Specifikationer
Koncentration 0 till 99999
Djup (metriskt) 450 mm
Ljuskälla Volfram Halogen/Deuterium
Spektral bandbredd 0,5, 1, 2, 4, 5 nm Variabel
Typ Variabel dubbelstrålespektrofotometer
Spänning 230 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Elektriska krav 120 VA, 220/110 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Idealisk för kvalitetskontroll, allmän forskning, farmaceutiska, biokemiska och kliniska laboratorietillämpningar
Höjd (metrisk) 200 mm
Buller 0,0005A
Optisk design Dubbel
Upplösning 0,1%T, 0,001A
Skanningshastighet 100 till 2000 nm/min.
Stray Light <0,05 %T vid 220 och 360 nm
Våglängdsnoggrannhet ±0,3 nm (vid 0,5 och 1 nm bandbredd)± 0,5 (vid 2, 4 och 5 nm bandbredd)
Vikt (metrisk) 22 kg
Bredd (metrisk) 600 mm
Frekvens 60 Hz