Läs mer
Azpack™ HDPE, Jerry Can
:
Capacity: 10L
Beskrivning
- Narrow neck
- Pinched handle
- Empties completely
- Food contact compliant
- Conforms to 94/62/EEC (Heavy metals)
- Includes tamper evident screw cap with EPE foam gasket seal
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2.6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN mark 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201 |
| Stängningsfärg | Black |
| Förslutningsfoder | EPE Foam Gasket |
| Stängningsmaterial | EPE |
| Stängningsstorlek | DIN 51 |
| Förslutningstyp | Tamper-evident Ratchet Screw Cap |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| Mått (L x B x H) | 230 x 200 x 316mm |
| Visa mer |