Läs mer
Azpack™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 15311196
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15311196 25 L Varje
1 options
Produktkod. 15311196 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 15311196
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: EPE
  • Smal hals
  • Klämt handtag
  • Töms helt
  • Överensstämmer med livsmedelskontakt
  • Överensstämmer med 94/62/EEC (tungmetaller)
  • Inkluderar manipuleringssäkert skruvlock med EPE-skumpackning
*Det är fyllarnas ansvar att kontrollera kemisk och fysikalisk kompatibilitet mellan behållaren och den fyllda produkten.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certifikat och efterlevnad UN-märke 3H1/Y1.9/200 B/TCMUK-961201
Stängningsfärg Svart
Förslutningsfoder EPE skumpackning
Stängningsmaterial EPE
Stängningsstorlek DIN 61
Förslutningstyp Säkerhetssäkert spärrskruvlock
Diameter (metrisk) Innerhals 48.5 mm
Mått (L x B x H) 296 x 260 x 468mm
Höjd (metrisk) med stängning 468 mm
Längd (metrisk) 296 mm
Material HDPE
Produkttyp Jerry Can
Bredd (metrisk) 260 mm