Läs mer
Chemsplash Jet Spray 88 förkläde-tejpade sömmar typ PB(3-B)
Beskrivning
Chemsplash Jet Spray Förkläde med tejpade sömmar Typ PB (3-B)
- 88GSM Chemsplash Jet Spray Tyg
- Lågt ludd
- Anti-Static Material
- 110x67 cm Storlek
- Tejpade sömmar
- PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Jetsprayförkläde med tejpade sömmar Typ PB (3-B) mäter 110 cm gånger 67 cm och erbjuder hög motståndskraft mot kemisk genomträngning, vilket ger utmärkt skydd mot frätande kemikalier. Tillverkat av ett slitstarkt 88 g/m2 tungt polypropylen/polyeten flerskiktslaminerat material, är detta förkläde designat för att vara luddfritt, vilket säkerställer en ren och säker arbetsmiljö. Chemsplash tillbehör, såsom detta förkläde, är idealiska för att skydda bäraren från föroreningar i miljön, eller för att skydda miljön/produktionsområdena från partiklar som tappar kroppen. Designen fokuserar på komfort och bärbarhet, vilket gör den till ett pålitligt val för olika industriella applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Universell |
| Material | Polyetenbelagt tyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Förslutningstyp | Midjeband |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B) | 110 x 67 cm |
| Renrumsklass | Klass 100-100 000 (ISO 5-8) |