Läs mer
Chemsplash Jet Spray 88 Overboot med halkskyddad sula
Produktkod. 30058179
Change view
Storlek:
Medium/Large
Produktkod. Storlek
30058179 Medium/Large
1 options
Produktkod. 30058179 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2746.700.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7320.00 SEK
    6625.32 SEK / 100 par
    Save 694.68 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Jet Spray Overboot med tejpade sömmar Typ PB(3-B) med Anti-Slip sula är gjord av Chemsplash 88 gsm Jet Spray tyg.
Chemsplash Jet Spray Overboot med tejpade sömmar Typ PB (3-B)
  • 88 GSM Chemsplash Jet Spray Tyg
  • Anti-halksula och Anti-Static Remsor
  • Låg ludd
  • Elastisk topp och anklar
  • Tejpade sömmar
  • PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Jet Spray Overboot med tejpade sömmar Typ PB (3-B) är gjord av 88 GSM Chemsplash Jet Spray tyg. Den är mycket resistent mot kemikaliestänk och damm, vilket ger en stark skyddande barriär. Overbooten har en anti-halk och antistatisk sula i PVC, vilket gör den idealisk för säker och säker rörelse i miljöer med potentiella faror. Den elastiska toppen och anklarna säkerställer en säker passform, medan de tejpade sömmarna ger extra skydd. Denna overboot har låg luddighet och hjälper till att upprätthålla en ren miljö. De Chemsplash Tillbehörssortimentet är utformat för att skydda både bäraren och miljön, och erbjuder maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Färg Gult
Material Polyetenlaminat
Storlek Medium/Large
Vattentät Ja
Produkttyp Stövlar för kontrollerade miljöer