Läs mer
Tristel JET med sprayhuvud, 2 x 800 ml
Produktkod. 16658837
Change view
Volym (metrisk):
800 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
16658837 800 ml
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 16658837 Leverantör Tristel Leverantörsnummer CCH010201
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
JET är ett kraftfullt spordödande skum för rengöring och desinfektion av miljöytor och icke-porösa material i laboratorier.
  • Kompatibel med hårda, icke-porösa material som laminat, glas, plast och rostfritt stål
  • Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer inom 1 minuts kontakttid
  • Förstör DNA och RNA på några sekunder
  • Fullständig överensstämmelse med EN 14885:2018 och de senaste regulatoriska kraven för effektivitet
  • Varje flaska JET producerar 570 doser sporicidalt skum
  • Kan användas med ditt val av spridare, som inte behöver vara plast
Specifikationer
Produkttyp Skummande desinfektionsmedel
Inkluderar Sprayhuvud
Kvantitet 2 Pk.
Volym (metrisk) 800 ml