Läs mer
Chemsplash Jet Spray Surgeons Klänning - Tejpade sömmar
Produktkod. 30058325
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
30058325 Gult
1 options
Produktkod. 30058325 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 6248.700.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13610.00 SEK
    12314.65 SEK / Paket med 100
    Save 1295.35 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Jetrock med tejpade sömmar Typ PB(3-B) är mycket motståndskraftig mot genomträngning av hög risk och erbjuder höga nivåer av skydd mot även de mest frätande kemikalier.
Chemsplash Jetklänning med tejpade sömmar
  • Material: 88GSM Chemsplash Jet Spray Tyg
  • Skydd med hög risk
  • Ankellängd och knytband
  • Dubbla muddar - invändigt stickad och resår på utsidan
  • Dubbel stativkrage
  • Velcro och tejpfästning på insidan av den bakre halsen
  • Anti-Static och Non-linting
  • Tejpade sömmar
  • PFAS-fri
Beskrivning: The Chemsplash Jetrock med tejpade sömmar, typ PB(3-B), är mycket motståndskraftig mot genomträngning av hög risk och erbjuder höga nivåer av skydd mot även de mest frätande kemikalier. Tillverkad av ett tjockt 88 g/m2 tungt polypropylen/polyeten flerskiktslaminerat material. Chemsplash tillbehör är utformade för att skydda bäraren från föroreningar i miljön eller för att skydda miljön och produktionen från partiklar som tappar kroppen eller hår från bäraren. Denna serie har utformats för att säkerställa maximal komfort och bärbarhet samtidigt som de högsta säkerhetsstandarderna upprätthålls.
Specifikationer
Storlek Universell
Kön Unisex
Antal fickor 1
Produkttyp Klänning för kontrollerade miljöer
Material Komposit tyg
Färg Gult
Förslutningstyp Slipsar
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Sticka
Latexfri Ja
Ärmstil Långärmad