Läs mer
Invitrogen™ JetFlex™ Genomisk DNA-reningskit
Produktkod. 15637878
Antal reaktioner:
100 förberedelser
500 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 15637878
Brand: Invitrogen™ A30700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit är designat för snabb och effektiv rening av genomiskt DNA (gDNA) från blod, kroppsvätskor (fostervatten, saliv, spermier, lymf), däggdjursceller, vävnader, växtvävnader, bakterier och jäst.
Enkelrörsteknologi möjliggör isolering av högkvalitativt, högmolekylärt, RNA-fritt gDNA utan användning av spinnkolonner i ett vakuumgrenrör.
Viktiga fördelar inkluderar:
  • Storvolymbearbetning av 2 ml helblod eller annan kroppsvätska
  • Kan bearbeta:
    • 2 x 107 däggdjursceller
    • 10 mg vävnad
    • 500μ L bakteriekultur
    • 2 x 108 celler/ml jästkultur
  • Enkelt protokoll som inte kräver kolumner eller vakuumförgreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 33 mL RBC-lysbuffert, förvara i rumstemperatur
• 1 x 33 mL celllysbuffert, förvara i rumstemperatur
• 1 x 17 ml PPT Buffert, förvara i rumstemperatur
• 1 x 8 mL Pelletskomprimator, Förvara i rumstemperatur
• 1 x 22 mL TE-buffert, förvaras (vid rumstemperatur
• 2 x 21 mg Proteinas K (lyofiliserat pulver), Förvara 2 °C till 8 °C
•1 x 1,1 mL RNas A, Förvara 2 °C till 8 °C
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Tube Centrifugering
Provtyp Blod, Buckala prover, Celler, Flytande prover (t.ex. serum)
För användning med (applikation) Realtids-PCR, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel
Antal reaktioner 100 förberedelser
Produktlinje JetFlex™
Produkttyp Genomisk DNA-reningskit
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA