Läs mer
Invitrogen™ JetFlex™ Genomisk DNA-reningskit
Produktkod. 15647878
Change view
Antal reaktioner:
100 förberedelser
500 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15647878 500 förberedelser Paket med 500
15637878 100 förberedelser Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15647878 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30701
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
De JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit är designat för snabb och effektiv rening av genomiskt DNA (gDNA) från blod, kroppsvätskor (fostervatten, saliv, spermier, lymf), däggdjursceller, vävnader, växtvävnader, bakterier och jäst.
Enkelrörsteknologi möjliggör isolering av högkvalitativt, högmolekylärt, RNA-fritt gDNA utan användning av spinnkolonner i ett vakuumgrenrör.
Viktiga fördelar inkluderar:
  • Storvolymbearbetning av 2 ml helblod eller annan kroppsvätska
  • Kan bearbeta:
    • 2 x 107 däggdjursceller
    • 10 mg vävnad
    • 500μ L bakteriekultur
    • 2 x 108 celler/ml jästkultur
  • Enkelt protokoll som inte kräver kolumner eller vakuumförgreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 165 mL RBC-lysbuffert, förvaras i rumstemperatur
• 1 x 165 mL celllysbuffert, förvara i rumstemperatur
• 1 x 83 ml PPT Buffert, förvara i rumstemperatur
• 1 x 30 mL Pelletskomprimator, Förvara i rumstemperatur
• 1 x 110 mL TE-buffert, förvaras (vid rumstemperatur
• 10 x 21 mg Proteinas K (lyofiliserat pulver), Förvara 2 °C till 8 °C
•5 x 1,1 mL RNase A, Förvara 2 °C till 8 °C
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Tube Centrifugering
Provtyp Blod, Buckala prover, Celler, Flytande prover (t.ex. serum)
För användning med (applikation) Realtids-PCR, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel
Antal reaktioner 500 förberedelser
Produktlinje JetFlex
Produkttyp Genomisk DNA-reningskit
Kvantitet 500 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA