Läs mer
Invitrogen™ JetQuick™ Blod och cellkultur DNA Midiprep Kit
Produktkod. 15657878
Antal reaktioner:
20 förberedelser
50 Preps
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 15657878
Brand: Invitrogen™ A30703
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De JetQuick™ Blod- och cellkultur DNA Midiprep Kit är designat för snabb och effektiv rening av genomiskt DNA (gDNA) från blod, kroppsvätskor (fostervatten, saliv, spermier, lymf) och däggdjursceller.
Använder kiselmembranbaserad teknologi som möjliggör isolering av 20-50 kb DNA som är lämpligt för ett brett utbud av nedströmsapplikationer, inklusive PCR, restriktionsenzymdigestion och Southern blotting.
Viktiga fördelar inkluderar:
• Stor volym bearbetning, upp till 3 ml blod eller saliv
• Långt dubbelsträngat DNA (20-50 kb) återvinning
• Kompatibel med centrifugering
eller vakuumgrenrör Midiprep-formatet möjliggör bearbetning av upp till 3 ml helblod eller annan kroppsvätska. DNA från upp till 1 x 108 däggdjursceller kan isoleras. Det renade DNA:t är klart för nedströmsanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 x 66 mL buffert K1 x Förvara i rumstemperatur
• 1 x 72 mL buffert K2 x Förvara i rumstemperatur
• 1 x 105 mL buffert KX, förvaras i rumstemperatur
• 1 x 44 mL elueringsbuffert, förvaras i rumstemperatur
• 2 x 1,3 mL Rnase A, Förvara 2 °C till 8 °C
•5 x 26 mg proteas (frystorkat pulver), Förvara 2 °C till 8 °C
•4 Spin Column-påsar (5 kolumner/påse)
Formatera Sats
Isoleringsteknik Spinnkolonn
skala Midi
Provtyp Blod, Celler
För användning med (applikation) Realtids-PCR, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel
Antal reaktioner 20 förberedelser
Produktlinje JetQuick™
Produkttyp Blod- och cellkultur DNA-kit
Kvantitet 20 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA