Läs mer
Invitrogen™ JetQuick™ Blod och cellkultur DNA Midiprep Kit
Produktkod. 15667878
Antal reaktioner:
20 förberedelser
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 50
Produktkod. 15667878
Brand: Invitrogen™ A30704
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De JetQuick™ Blod- och cellkultur DNA Midiprep Kit är designat för snabb och effektiv rening av genomiskt DNA (gDNA) från blod, kroppsvätskor (fostervatten, saliv, spermier, lymf) och däggdjursceller.
Utilizes silica membrane-based technology that allows for isolation of 20-50 kb DNA that is suitable for a wide range of downstream applications, including PCR, restriction enzyme digestion, and Southern blotting.
Key benefits include:
• Large volume processing, up to 3 mL of blood or saliva
• Long double-stranded DNA (20-50 kb) recovery
• Compatible with centrifugation or a vacuum manifold
The midiprep format enables the processing of up to 3 mL of whole blood or other body fluid. DNA from up to 1 x 108 mammalian cells can be isolated. The purified DNA is ready for downstream analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 1 x 165 mL Buffer K1 x Store at Room Temperature
• 2 x 87 mL Buffer K2 x Store at Room Temperature
• 2 x 124 mL Buffer KX, Store at Room Temperature
• 1 x 110 mL Elution Buffer, Store at Room Temperature
• 4 x 1.3 mL Rnase A, Store 2°C to 8°C
• 1 x 320 mg Protease (lyophilized powder), Store 2°C to 8°C
• 10 Spin Column Bags (5 columns/bag)
Formatera Kit
Isoleringsteknik Spin Column
skala Midi
Provtyp Blood, Cells
För användning med (applikation) Real-Time PCR, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Not High-throughput Compatible
Antal reaktioner 50 beredningar
Produktlinje JetQuick
Produkttyp Blood and Cell Culture DNA Kit
Kvantitet 50 Preps
Frakt skick Room Temperature
Mål Genomic DNA