Läs mer
Motic™ Smyckesklämma, SMZ
För användning med (utrustning):
Mikroskop i SMZ-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionstillverkad av rostfritt stål för att ge ett adekvat grepp utan att korrumpera oregelbundet formade ädelstensprover.
- Mycket positionerbar.
- Lämplig för mikroskop i SMZ-serien.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Smyckesklämma |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop i SMZ-serien |