Läs mer
JG-98, MedChemExpress
Beskrivning
JG-98, an allosteric heat shock protein 70 (Hsp70) inhibitor, which binds tightly to a conserved site on Hsp70 and disrupts the Hsp70-Bag3 interaction. JG-98 shows anti-cancer activities affecting both cancer cells and tumor-associated macrophages.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JG-98 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1456551-16-8 |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H21Cl2N3OS3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (9.35 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1/C(SC2=CC(Cl)=CC=C12)=C3S/C(N(CC)C\3=O)=C\C4=[N+](C=CS4)CC5=CC=CC=C5.[Cl-] |
| Visa mer |