Läs mer
Tocris Bioscience™ JH 295
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18796668
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
18796668 2 mg
1 options
Produktkod. 18796668 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4322/2
Irreversible Nek2 inhibitor
JH 295 is an irreversible Nek2 inhibitor (IC50=770 nM). Inhibits Nek2 via alkylation of residue Cys22. Displays 5-fold selectivity for Nek2 over Cdk1. Exhibits no significant effect on Aurora B or Plk1 kinases, bipolar spindle assembly or spindle assembly checkpoint. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(3Z)-3-[(2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazol-5-yl)methylene]-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl]-2-propynamide
CAS 1311143-71-1
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 2 mg
Molekylformel C18H16N4O2
Formel vikt Observed MW: 320.35