missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

JHSB3 , approximately 80%, TRC

Produktkod. 30404720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404720 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30404720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCJ2110302.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JHSB3
CAS 1198297-86-7
Molekylformel C16H26O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (2R,3S)-3-[(3E)-6-[(2R)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]-4-methyl-3-hexen-1-yl]-3-methyl-2-oxiranecarboxylic Acid Methyl Ester, Juvenile Hormone SB3
InChI formel InChI=1S/C16H26O4/c1-11(8-9-12-15(2,3)19-12)7-6-10-16(4)13(20-16)14(17)18-5/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3/b11-7+/t12-,13+,16+/m1/s1
LEDER Cc1cc2c3c(cccc3)nc2nc1
Molekylvikt (g/mol) 282.38
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.