missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ JHW 007 hydrochloride

Produktkod. 18045432
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18045432 10 mg
18074462 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18045432 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4351/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High affinity dopamine uptake inhibitor

Dopamine uptake inhibitor; displays high affinity for the dopamine transporter (DAT) (Ki = 25 nM compared to 1330 and 1730 for NET and SERT respectively). Suppresses the effects of cocaine administration in a dose-dependent manner and decreases cocaine and methamphetamine self-administration in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 202645-74-7
Molekylformel C24H30ClF2NO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material JHW 007 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 421.95
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 421.957
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.