missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ JHW 007 hydrochloride
Beskrivning
Dopamine uptake inhibitor; displays high affinity for the dopamine transporter (DAT) (Ki = 25 nM compared to 1330 and 1730 for NET and SERT respectively). Suppresses the effects of cocaine administration in a dose-dependent manner and decreases cocaine and methamphetamine self-administration in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JHW 007 hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 421.95 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.957 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?