Läs mer
JI-101, MedChemExpress
Produktkod. 16489557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489557 5 mg -
16447076 100 mg 100mg
16443067 50 mg -
16437018 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16265
MedChemExpress JI-101 is an orally available multi-kinase inhibitor of VEGFR2, PDGFRβ and EphB4 with potent anti-cancer activity.
JI-101 is an orally available multi-kinase inhibitor of VEGFR2, PDGFRβ and EphB4 with potent anti-cancer activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JI-101
CAS 900573-88-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20BrN5O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.44 mM)
LEDER O=C(NC1=CC(Br)=CC=C1OC)NC2=CC=CC3=C2C=CN3CC4=CC(N)=NC=C4
Molekylvikt (g/mol) 466.33
Formel vikt 466.33
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation