Läs mer
JIB-04, MedChemExpress
Beskrivning
JIB-04 is a pan-selective Jumonji histone demethylase inihibitor with IC50s of 230, 340, 855, 445, 435, 1100, and 290 nM for JARID1A, JMJD2E, JMJD3, JMJD2A, JMJD2B, JMJD2C, and JMJD2D, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JIB-04 |
| CAS | 199596-05-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H13ClN4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (161.94 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CN=C(N/N=C(C2=CC=CC=C2)/C3=NC=CC=C3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.76 |
| Formel vikt | 308.76 |
| Visa mer |