Läs mer
Jionoside B1, MedChemExpress
Beskrivning
Jionoside B1 is a phenylpropanoid isolated from herbs of Eriophyton wallichii.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Jionoside B1 |
| CAS | 120406-37-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C37H50O20 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OCCC3=CC(O)=C(OC)C=C3)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]4O)O)O[C@@H]4CO)[C@@H]([C@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]5O)([H])[C@@H]5O |
| Molekylvikt (g/mol) | 814.78 |
| Formel vikt | 814.78 |
| Procent renhet | 98.0% |
| Visa mer |