Läs mer
JJKK 048, MedChemExpress
Produktkod. 16496927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496927 5 mg 5mg
16452996 25 mg 25mg
16404218 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108613
MedChemExpress JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
JJKK 048 is an ultrapotent and highly selective inhibitor of Monoacylglycerol lipase (MAGL).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JJKK 048
CAS 1515855-97-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H22N4O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (76.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(N1CCC(C(C2=CC=C(OCO3)C3=C2)C4=CC=C(OCO5)C5=C4)CC1)N6N=CN=C6
Molekylvikt (g/mol) 434.44
Formel vikt 434.44
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation