Läs mer
JK184, MedChemExpress
Produktkod. 16496156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16496156 100 mg -
16488327 5 mg 5mg
16435638 10 mg 10mg
16411807 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13307
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
JK184 is a potent Hedgehog (Hh) pathway inhibitor with IC50 of 30 nM in mammalian cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JK184
CAS 315703-52-7
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18N4OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.68 mM)
LEDER CC1=C(C2=CSC(NC3=CC=C(OCC)C=C3)=N2)N4C=CC=CC4=N1
Molekylvikt (g/mol) 350.44
Formel vikt 350.44
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death