Läs mer
JLK 6, TRC
Produktkod. 30389172
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30389172 25 mg
1 options
Produktkod. 30389172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCJ21198525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material JLK 6
CAS 62252-26-0
Molekylformel C10H8ClNO3
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO3/c1-14-10-8(11)6-3-2-5(12)4-7(6)9(13)15-10/h2-4H,12H2,1H3
LEDER COC1=C(Cl)c2ccc(N)cc2C(=O)O1
IUPAC-namn 7-amino-4-klor-3-metoxiisochromen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 225.63
Formel vikt 225,0193 g/mol
Procent renhet >95% (HPLC)